Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Lipopolysackarid (LPS) lösning (500X)
Kvantitet:
100μ L
4 x 100μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
Paket med 4
Beskrivning
- En färdig att använda lösning av LPS från Escherichia coli 026:B6 i vattenlösning
- LPS är en viktig komponent i cellväggen hos gramnegativa bakterier
- Det är mycket immunogent och aktiverar starkt immunceller som bär CD14/TLR4/MD2-receptorkomplexet
- Detta reagens är avsett för användning i in vitro -odling av B-celler, monocyter, makrofager och andra celler som svarar på LPS
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | B-celler, monocyter, makrofager och andra celler som är känsliga för LPS. |
| Koncentration | 500 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | LPS-lösning |
| Sterilitet | Sterila |
| Produktlinje | eBioscience |
| Kvantitet | 100μ L |