Läs mer
Liproxstatin-1, MedChemExpress
Produktkod. 16485956
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16485956 100 mg 100mg
16481507 50 mg -
16458017 5 mg -
16415308 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16485956 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12726
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Liproxstatin-1 is a potent ferroptosis inhibitor and inhibits ferroptotic cell death (IC50=22 nM).
Liproxstatin-1 is a potent ferroptosis inhibitor and inhibits ferroptotic cell death (IC50=22 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Liproxstatin-1
CAS 950455-15-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H21ClN4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (90.95 mM)
LEDER ClC1=CC(CNC2=NC3=CC=CC=C3NC24CCNCC4)=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 340.85
Formel vikt 340.85
Procent renhet 97.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid