Läs mer
Hamilton™ Liq-Glass™ 400 elektroder
Produktkod. 10225889
Change view
Kontakttyper:
Elektrisk S7
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kontakttyper unitSize
10225889 Elektrisk S7 Varje
1 options
Produktkod. 10225889 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 238183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3940.00 SEK
    3639.72 SEK / Paket med 1
    Save 300.28 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beställningsinfo
FillingSolutionType
Specifikationer
Kontakttyper Elektrisk S7
Material Glas
Intern referens Hamilton Everef
Längd (metrisk) 400 mm
Diameter (metrisk) kropp 12 mm