Läs mer
Hamilton™ Liq-Glass
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | BNC/ATC |
| Typ | Liq-Glass |
| För användning med (applikation) | För dagligt laboratoriebruk, titrering med starka syror samt i starka baser |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | -10 °C till +100 °C |
| Längd (metrisk) | 120 mm |