Läs mer
Hamilton™ Liq-Glass
Produktkod. p-8005719
Kontakttyper:
BNC/ATC
Koaxial elektrodkontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10083543
Brand: Hamilton™ 238185
Bara null kvar
Specifikationer
Kontakttyper Koaxial elektrodkontakt
Typ Liq-Glass
För användning med (applikation) För dagligt laboratoriebruk, titrering med starka syror samt i starka baser
pH-intervall 0 till 14
Temperatur (metrisk) Drift -10 °C till +100 °C
Längd (metrisk) 120 mm