Läs mer
Hamilton™ Liq-Glass
Produktkod. 10129390
Change view
Diameter (metrisk):
12 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
10129390 12 mm Varje
1 options
Produktkod. 10129390 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 238000
Bara null kvar
Specifikationer
Kontakttyper S7
pH-intervall 0 till 14
Typ Liq-Glass
För användning med (applikation) För dagligt laboratoriebruk
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) 12 mm