Beskrivning
- Tillverkad av högkvalitativt och kemikaliebeständigt 316L rostfritt stål
- Olika storlekar tillgängliga
- Bekväm, handsfree tömningsfunktion
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dippprovtagare |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 1,7 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |