Läs mer
Miele Professional™ Labtvättmaskin PLW 8683 [LD DC10] med AD-vattenanslutning, vätskedosering och EcoDry-funktion
Produktkod. 30533262 Handla allt Miele Produkter
Change view
Elektriska krav:
3N, 400 VAC
Produktkod. Elektriska krav
30533262 3N, 400 VAC
1 options
Produktkod. 30533262 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 12798690
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Flexibla och enkla, modulära lastbärare och EasyLoad system med AD-vattenanslutning
  • Prestanda/cykel, t.ex. 128 laboratorieflaskor
  • Flexibelt och enkelt – modulära lastbärare och Easy Load-system
  • Maximal användarkomfort med M Touch Flex full-touch färgdisplay
  • Bekväm torkningssupport – EcoDry
  • Anslutning som standard via WiFi eller Ethernet
  • Effektiv resursanvändning – variabel varvtalsvärmepump
  • Flexibla och enkla modulära lastbärare och Easy Load-system med AD-vattenanslutning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Visa Pekskärm i fullfärg
Material Rostfritt stål
Produkttyp Laboratorietvättmaskin/torktumlare
Flödeshastighet 500 l/min.
Max. Tryck 1000 kPa
Min. Renat vattentryck 200 kPa
Färg Lotus White
För användning med (applikation) Rengöring av laboratorieglas
Inloppsvattentemperatur (engelska) Min. 5 °C
Inloppsvattentemperatur (engelska) Rekommenderas 5 °C till 65 °C
Inloppsvattentemperatur (engelska) Max. 65 °C
Inloppsvattentemperatur (metrisk) Max. 65 °C
Inloppsvattentemperatur (metrisk) Min. 5 °C
Inloppsvattentemperatur (metrisk) rekommenderas 5 °C till 65 °C
Djup (engelska) 23 9/16 tum
Djup (metriskt) 59.80 cm
Höjd (engelska) 32 7/8 tum
Höjd (metrisk) 83.50 cm
Bredd (engelska) 23 9/16 tum
Bredd (metrisk) 59.80 cm
Elektriska krav 3N, 400 VAC
Spänning 400 V
Frekvens 50 Hz