Läs mer
Fisherbrand™ Lab termometer
Produktkod. 11517283 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +150 °C
-10 °C till +50 °C
-20 °C till +110 °C
-20 °C till +150 °C
Indelning:
0,5 °C
1 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total Immersion
Total fördjupning
Längd (metrisk):
155 mm
305 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Indelning Typ av nedsänkning Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11517283 -10 °C till +110 °C 1 °C Total fördjupning 155 mm Varje
11587273 -20 °C till +110 °C 1 °C Total fördjupning 305 mm Varje
11597273 -20 °C till +150 °C 1 °C Total fördjupning 305 mm Varje
31488169 -10 °C till +50 °C 1 °C Total Immersion 155 mm -
11551993 -10 °C till +50 °C 0,5 °C Partiell nedsänkning 305 mm Varje
11561993 -10 °C till +110 °C 1 °C Partiell nedsänkning 305 mm Varje
11571993 -10 °C till +150 °C 1 °C Partiell nedsänkning 305 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11517283
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
En generell omrörningstermometer för en bred tillämpning av laboratoriebehov.
  • Med bärnstensfärgade graderingar
  • Rullfri beslag
  • Förstärkt glödlampa för omrörning
Specifikationer
För användning med (applikation) Allmän användning
Typ av nedsänkning Total fördjupning
Längd (metrisk) 155 mm
Termometerfyllning Röd Ande
Produkttyp Vätskefylld termometer
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +110 °C
Indelning 1 °C