Läs mer
Agilent BioTek Liquid Handling Control Programvara
Handla allt Agilent BioTek Produkter
:
Programvara för kontroll av vätskehantering
Beskrivelse
- Intuitiv StepWise protokollskapande med ett obegränsat antal metoder
- Skapa och kör protokoll från PC eller ladda ner till instrumentets knappsats
- Automatisk protokollvalidering för felfri garanti
- Protokollparametrar utskrivna för säker journalföring och GLP efterlevnad
- Anpassade underhållspåminnelser för fortsatt instrumentprestanda i upptagna laboratorier
- Stödjer BioStack integrationer för höga genomströmningskrav
- Säkerhetsaktiverat skydd för nedladdade protokoll
- Flera instrument styrs parallellt
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion