Läs mer
Sampling Systems™ Liquid Master
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
150 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Produktkontaktmaterial Tillgängligt i: 316L rostfritt stål, livsmedelskvalitet PTFE/FEP, polypropen
- Lätt avskalad för rengöring
- Enkelpunkts- och tvärsnittsprovtagning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flytande provtagare |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 150 ml |
| För användning med (applikation) | Provtagning av vätskor |
| Diameter (metrisk) Yttre | 25 mm |
| Längd (metrisk) | 600 mm |