Läs mer
Sampling Systems™ Liquid Master
Produktkod. 15839331 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
150 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15839331
Brand: Sampling Systems™ 5035P600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i ett antal längder och diametrar för att ge ett urval av provvolymer. Sampling Systems™ Liquid Master är idealisk för att ta prover från vätskor med låg och medelhög viskositet.
  • Produktkontaktmaterial Tillgängligt i: 316L rostfritt stål, livsmedelskvalitet PTFE/FEP, polypropen
  • Lätt avskalad för rengöring
  • Enkelpunkts- och tvärsnittsprovtagning
Specifikationer
Produkttyp MiniSampler
Material Polypropen
Kapacitet (metrisk) 150 ml
För användning med (applikation) Provtagning av vätskor
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Längd (metrisk) 600 mm