Läs mer
Fisherbrand™ Spårbar termometer för flytande kvävedataloggning
Produktkod. 15809076 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-200 °C till +105 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
15809076 -200 °C till +105 °C Varje
1 options
Produktkod. 15809076
Beräknad leverans: 24-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spårbar termometer för flytande kvävedataloggning är en WiFi-dataloggningstermometer med fjärravisering.
  • Ansluts enkelt till wifi och ger kontinuerlig dataöverföring till det molnbaserade gränssnittet.
  • Hörbara och visuella larm hjälper de som är närvarande i labbet att identifiera eventuella tillstånd utanför räckvidden.
  • Idealisk för att övervaka långsiktiga känsliga biologiska ämnen, stamceller, etc som är oersättliga.
  • Fungerar med alla flytande kväve/kryogen lagringsdewar.
  • Snabbrespons Platinum RTD-sensor, rostfritt stål 316-sond visar den minsta temperaturförändringen direkt.
  • Placera sonden inuti —dewar-avläsningarna uppdateras tre gånger i sekunden.
  • Se aktuella miljöförhållanden, kontrollera dina larmparametrar, se din dataloggningshistorik, kör rapporter, ge andra teammedlemmar åtkomst och så mycket mer via TraceableLIVE™ app eller Traceablelive.com.
  • Flerpunktskalibrering på en individuellt numrerad Traceable™ Certifikat, som garanterar noggrannhet från vårt ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar spårbarhet av mätningar till SI-enheterna genom NIST eller andra erkända nationella mätinstitut (NMI) som har undertecknat CIPM Mutual Recognition Agreement.
  • Högt slagkraftigt, kemikaliebeständigt ABS-plasthölje är 6 x 2-3/4 x 3/4 tum.
Specifikationer
Typ Temperaturdatalogger
Larmtyper Hörbar, Visuell
Inkluderar Sond, snabbstartsguide, batterier, magneter, Velcro , väggfäste och Traceable™ Certifikat. Ersättningsbatteri Kat. nr 1105
Material 316 rostfritt stål
Sensortyper Platina RTD-sensor
Noggrannhet (temperatur) ±0,25 °C
Temperaturupplösning 0,01 °C
Temperaturområde (engelska) -328 °F till +221 °F
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +105 °C
Diameter (engelska) Sond 0,12 tum
Diameter (metrisk) sond 3.05 mm
Längd (engelska) Kabel 10 ft.
Längd (engelska) Sond 6 tum
Längd (metrisk) sond 152.4 mm
Vikt (engelska) 6 oz.
Vikt (metrisk) 170.1 g