Läs mer
Labconco™ Sekundär fälla för flytande kväve
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-196 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För bearbetning av prover med ultralåga eutektiska punkter
- Secondary Trap ansluts i serie med ett frystorrsystem och vakuumpump för att förhindra att föroreningar migrerar in i vakuumpumpen
- Efter att ha dragit ett vakuum kan flytande kväve införas via porten för flytande kväve
- Flytande kväve kyls till -196 °C (-321 °F) för att fånga in föroreningar med låga eutektiska punkter
- Brunnen kan tinas och vätskan dräneras från avloppsslangen
- Glacier vit pulverlackerad stålkonstruktion
- Två ventiler kan öppnas (fälla) eller stängas (by-pass)
- Öppnade ventiler gör att gasformiga föroreningar kan fångas i brunnen med flytande kväve; Stängda ventiler tillåter gasformiga föroreningar att passera förbi brunnen under avfrostning och dränering
- 3/4 tum (19,05 mm) OD inlopps- och utloppsanslutningar
- Inkluderar ett isolerat påfyllningsrör för anslutning till en tank för flytande kväve som användaren tillhandahåller; 20 tum (508 mm) trådförstärkt PVC-rör, 3/4 tum. (19,05 mm) ID; och två klämmor
- Flytande kväve krävs (ingår ej)
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde (metriskt) | -196 °C |
| För användning med (utrustning) | FreeZone Frystorka system |