Läs mer
VEE GEE Flytande petroleumgas, specifik vikt hydrometer med termometer
Produktkod. 17826583 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Längd (metrisk):
36,5 cm
Produktkod. Längd (metrisk)
17826583 36,5 cm
1 options
Produktkod. 17826583 Leverantör VEE GEE Leverantörsnummer 67101HTS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hydrometern för flytande petroleumgas, specifik vikt med termometer mäter SG för gasol som propan, butan och andra lätta kolväten.
  • Specifik viktområde: 0,500 till 0,650
  • Underavdelningar: 0,001
  • Cirka Längd: 365 mm
  • Termometerns räckvidd: 30 till 90 °F
  • Termometeruppdelning: 1 °F
  • Termometer fylld med SafetyBLUE
  • Kalibrerad för användning vid 15,5 °C/60 °F
Specifikationer
Typ Hydrometer för flytande petroleumgas
Ökar 0.001
Längd (metrisk) 36,5 cm
Specifik viktområde 0,500 till 0,650
Standardiseringstemperatur 15 °C/60 °F