Läs mer
Macherey-Nagel™ Flytande proteinas K
Produktkod. 15810707
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15810707 5 ml 5ml
1 options
Produktkod. 15810707 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740396
Flytande proteinas K (14-22 mg/ml,> 50 U/ml)
  • Liquid Proteinase K är ett rekombinant enzym från Tritirachium album och uttrycks i Pichia pastoris
  • Har identisk molekylstruktur och enzymatiska egenskaper som det naturliga proteinet.
  • Mycket robust endopeptidas som inaktiverar proteiner utan någon uttalad klyvningsspecificitet
  • Mycket aktiv i närvaro av medel som denaturerar proteiner (t.ex. SDS och urea)
  • Förstör proteiner i cellysat och främjar isoleringen av nukleinsyror
  • Inaktiverar snabbt nukleaser, såsom DNaser och RNas
Specifikationer
Koncentration 14 till 22 mg/ml
Färg Färglös
Komponenter Proteinas K vätska, glycerol
För användning med (applikation) RNA/DNA-isolering
För användning med (utrustning) NucleoSpin och NucleoMag kit
CAS 39450-01-6l
Innehåll och lagring Rumstemperatur (18-25° C) i minst ett år
Källa Tritirachium-album uttryckt i Pichia pastoris
Kvantitet 5 ml
Form Färdig att använda vätska