Läs mer
Macherey-Nagel™ Flytande RNase A
Produktkod. 15849087
Change view
Kvantitet:
2 x 1,25 ml
Förpackningsstorlek:
2.5ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15849087 2 x 1,25 ml 2.5ml
1 options
Produktkod. 15849087 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740397
Flytande RNAse A är lätt att hantera utan att lösas upp. Det ingår i många NucleSpin och NucleoBond kit, där den tillsätts direkt till en resuspensionsbuffert för att förbereda prover (t.ex. pelleterade bakterier) för cellys.
  • Flytande RNase A är i första hand avsedd att användas med NucleoSpin™ och NucleoBond™ kit
  • Har samma specifikationer som enzymet som tillhandahålls med alla MACHEREY-NAGEL-produkter.
  • Används i suspension av prover för celllys
  • Kan användas för att smälta nukleinsyror enzymatiskt när eluerade RNA/DNA-fraktioner innehåller en bråkdel av den andra nukleinsyran
Specifikationer
Koncentration 100 mg/mL
Färg Färglös
Komponenter Rnase vätska (2,5 -< 10 %), di-natriumvätecitrat (< 10%), vatten
pH 4,5 till 5,5
För användning med (utrustning) NucleoSpin och NucleoBond kit
CAS 9001-99-4L
Innehåll och lagring Rumstemperatur (18 °C till 25 °C)
Källa Bovin bukspottkörtel
Kvantitet 2 x 1,25 ml
Produkttyp RNAse A Enzyme Solution
Form Färdig att använda vätska