Läs mer
Buerkle™ Vätskeprovtagare, placera på flaska
Produktkod. 10226203
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10226203
Brand: Buerkle™ 53260004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ventilen öppnas genom att fästa provbehållaren för att tömma provet. Provtagare för tunna till trögflytande vätskor. Enkel användning med enhandsmanövrering. Med utloppstratt för säker fyllning av provflaskorna. Material AISI 316L (1.4404).
Ventilen öppnas när provtagaren är ansluten till provbehållaren. Levereras komplett med utloppstratt för säker fyllning av provflaskor.
  • V4A
  • Autoklaverbar upp till max. 121 °C 20 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flytande provtagare
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar Utmatningstratt
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) Yttre 32 mm
Längd (metrisk) 535 mm