Läs mer
Buerkle™ Vätskeprovtagare, placera på flaska
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ventilen öppnas när provtagaren är ansluten till provbehållaren. Levereras komplett med utloppstratt för säker fyllning av provflaskor.
- V4A
- Autoklaverbar upp till max. 121 °C 20 min.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flytande provtagare |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Inkluderar | Utmatningstratt |
| Rörmaterial | Rostfritt stål (V4A) |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 32 mm |
| Längd (metrisk) | 455 mm |