Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Flytande scintillationsflaskor, glas, 20mL
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Finns i två kapsylstorlekar (22-400 och 22-400), förpackade separat
- Kepsar och lockfoder tillgängliga i en mängd olika material för att möta dina behov
- Mått (OD x H): 28 mm x 61 mm (med lock)
- Förpackad i 5 verktygsbrickor, med varje mellanväggsbricka som rymmer 100 flaskor
- Utility fack fungerar som ett sätt att lagra dina prover
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Folie (lock) |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| nr per ärende | 500 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Separate Screw Cap |
| Kvantitet | 500/Cs. |
| Stängningsstorlek | 24-400 |
| Visa mer |