Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Flytande scintillationsflaskor, glas, 20mL
Produktkod. p-7111670 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Material (liner):
Folie (lock)
Skummad polyeten (lock)
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 12447341
Brand: DWK Life Sciences 986591
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av WHEATON 180 lågkaliumborosilikatglas som överensstämmer med ASTM E 438 och klass A krav. Antalet bakgrunder är konsekventa och låga, och ultraviolett överföring är hög.
  • Finns i två kapsylstorlekar (22-400 och 22-400), förpackade separat
  • Kepsar och lockfoder tillgängliga i en mängd olika material för att möta dina behov
  • Mått (OD x H): 28 mm x 61 mm (med lock)
  • Förpackad i 5 verktygsbrickor, med varje mellanväggsbricka som rymmer 100 flaskor
  • Utility fack fungerar som ett sätt att lagra dina prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Folie (lock)
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 20 mL
nr per ärende 500
Stängningsmaterial Polypropen
Höjd (metrisk) 61 mm
Stängningsstorlek 24-400