Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vätskescintillationsflaskor, HDPE, 20mL, 1000/pk
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Tillverkad av högdensitetspolyeten med lätta väggar för ökad räkneeffektivitet
- Tillverkad med exakta toleranser för att undvika stopp
- Förpackad i 5 verktygsbrickor med varje skiljebricka som rymmer 100 flaskor
- Utility fack fungerar som ett sätt att lagra dina prover
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Polyetenkon (lock) |
| Diameter (metrisk) Yttre | 27 mm |
| Material | HDPE |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| nr per ärende | 1000 |
| Förpackningstyp | Krymplindad |
| Stängningsmaterial | Urea |
| Höjd (metrisk) | 61 mm |
| Stängningsstorlek | 22-400 |