Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vätskescintillationsflaskor, HDPE, 20mL
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Click to view available options
Material (liner):
Folie (lock)
Polyetenkon (lock)
Skummad polyeten (lock)
Stängningsmaterial:
Polypropen
Urea
Packungsgröße:
Paket med 500
Beschreibung
- Tillverkad av högdensitetspolyeten med lätta väggar för ökad räkneeffektivitet
- Tillverkad med exakta toleranser för att undvika stopp
- Förpackad i 5 verktygsbrickor med varje skiljebricka som rymmer 100 flaskor
- Utility fack fungerar som ett sätt att lagra dina prover
Spezifikation
Spezifikation
| Material (liner) | Skummad polyeten (lock) |
| Diameter (metrisk) Yttre | 27 mm |
| Material | HDPE |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| nr per ärende | 500 |
| Förpackningstyp | Krymplindad. Kepsar förpackade separat. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 61 mm |
| Stängningsstorlek | 22-400 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur