Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vätskescintillationsflaskor, HDPE, 20mL
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Material (liner):
Folie (lock)
Polyetenkon (lock)
Skummad polyeten (lock)
Stängningsmaterial:
Polypropen
Urea
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Tillverkad av högdensitetspolyeten med lätta väggar för ökad räkneeffektivitet
- Tillverkad med exakta toleranser för att undvika stopp
- Förpackad i 5 verktygsbrickor med varje skiljebricka som rymmer 100 flaskor
- Utility fack fungerar som ett sätt att lagra dina prover
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Polyetenkon (lock) |
| Diameter (metrisk) Yttre | 27 mm |
| Material | HDPE |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| nr per ärende | 500 |
| Förpackningstyp | Krymplindad. Kepsar förpackade separat. |
| Stängningsmaterial | Urea |
| Höjd (metrisk) | 61 mm |
| Stängningsstorlek | 22-400 |