Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vätskescintillationsflaskor, HDPE, 20mL
Produktkod. 12497341 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Material (liner):
Folie (lock)
Polyetenkon (lock)
Skummad polyeten (lock)
Stängningsmaterial:
Polypropen
Urea
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 12497341
Brand: DWK Life Sciences 986711
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högdensitetspolyeten med lätta väggar för ökad räkneeffektivitet. Dessa LS-flaskor med separata skruvlock (storlek 22-400) är förpackade i polyetenpåsar med 100 st och placerade i en separat bricka från locken.
  • Tillverkad av högdensitetspolyeten med lätta väggar för ökad räkneeffektivitet
  • Tillverkad med exakta toleranser för att undvika stopp
  • Förpackad i 5 verktygsbrickor med varje skiljebricka som rymmer 100 flaskor
  • Utility fack fungerar som ett sätt att lagra dina prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Folie (lock)
Diameter (metrisk) Yttre 27 mm
Material HDPE
Volym (metrisk) 20 mL
nr per ärende 500
Förpackningstyp Krymplindad. Kepsar förpackade separat.
Stängningsmaterial Polypropen
Höjd (metrisk) 61 mm
Stängningsstorlek 22-400