Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ vätskescintillationsflaskor, PET
Produktkod. 12427361 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Material (liner):
Folie
Kona av polyeten
Linerless
Skummad polyeten
Stängningsmaterial:
Polyeten
Polypropen
Urea
nr per ärende:
500
1000
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (liner) Stängningsmaterial nr per ärende unitSize
12427361 Kona av polyeten Urea 1000 Paket med 1000
12437361 Folie Polypropen 500 Paket med 500
12497351 Skummad polyeten Polypropen 1000 Paket med 1000
12457361 Linerless Polyeten 500 Paket med 500
12467361 Kona av polyeten Urea 500 Paket med 500
12447361 Folie Urea 500 Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12427361 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 986746
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger glasets klarhet med plastens säkerhet.
  • Flaskor erbjuder låg permeabilitet för lösningsmedel och minimal bakgrundsräkning
  • Klarhet av glas med säkerhet av plast
  • Flaskor kan förbrännas säkert
  • Ingen skadlig gas genereras
  • Förpackad i 5 verktygsbrickor med varje skiljebricka som rymmer 100 flaskor
  • Utility fack fungerar som ett sätt att lagra dina prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Kona av polyeten
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 27 mm
Material PET
Volym (metrisk) 20 mL
nr per ärende 1000
Stängningsmaterial Urea
Stängningsstorlek 22-400
Höjd (metrisk) 61 mm