Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ vätskescintillationsflaskor, PET
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Material (liner):
Folie
Kona av polyeten
Linerless
Skummad polyeten
Stängningsmaterial:
Polyeten
Polypropen
Urea
nr per ärende:
500
1000
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Beskrivning
Ger glasets klarhet med plastens säkerhet.
- Flaskor erbjuder låg permeabilitet för lösningsmedel och minimal bakgrundsräkning
- Klarhet av glas med säkerhet av plast
- Flaskor kan förbrännas säkert
- Ingen skadlig gas genereras
- Förpackad i 5 verktygsbrickor med varje skiljebricka som rymmer 100 flaskor
- Utility fack fungerar som ett sätt att lagra dina prover
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Folie |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 27 mm |
| Material | PET |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| nr per ärende | 500 |
| Stängningsmaterial | Urea |
| Höjd (metrisk) | 61 mm |
| Stängningsstorlek | 22-400 |