Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ vätskescintillationsflaskor, PET
Produktkod. 12467361 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Material (liner):
Folie
Kona av polyeten
Linerless
Skummad polyeten
Stängningsmaterial:
Polyeten
Polypropen
Urea
nr per ärende:
500
1000
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 12467361
Brand: DWK Life Sciences 986756
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger glasets klarhet med plastens säkerhet.
  • Flaskor erbjuder låg permeabilitet för lösningsmedel och minimal bakgrundsräkning
  • Klarhet av glas med säkerhet av plast
  • Flaskor kan förbrännas säkert
  • Ingen skadlig gas genereras
  • Förpackad i 5 verktygsbrickor med varje skiljebricka som rymmer 100 flaskor
  • Utility fack fungerar som ett sätt att lagra dina prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Kona av polyeten
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 27 mm
Material PET
Volym (metrisk) 20 mL
nr per ärende 500
Stängningsmaterial Urea
Höjd (metrisk) 61 mm
Stängningsstorlek 22-400