Läs mer
Labconco™ Kit för flytande fällor
Produktkod. 15363476 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
CentriVap Koncentratorer och RapidVap Förångare
Produktkod. För användning med (utrustning)
15363476 CentriVap Koncentratorer och RapidVap Förångare
1 options
Produktkod. 15363476 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7970500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
För användning med CentriVap™ Vakuumkoncentratorer och RapidVap™ Vakuumförångningssystem.
  • Liquid Trap förhindrar att vätska kommer in i pumpen
  • Inkluderar behållare av borosilikatglas som rymmer 240 milliliter flytande, epoxibelagd stålfäste för fastsättning på sidan av en CentriVap Koncentrator eller RapidVap Vakuumförångningssystem, 18 tum. (457 mm) på 0,5 tum. ID (13 mm) vakuumslang och två vakuumslangklämmor
Specifikationer
Typ Vätskefälla
För användning med (utrustning) CentriVap Koncentratorer och RapidVap Förångare