Läs mer
Buerkle™ LiquiDispo™ Engångsprovtagare
BIOPHARMA
Produktkod. 10475002
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
10475002 200 ml Sterila -
10013872 100 ml Icke-steril Paket med 20
10656003 100 ml Sterila -
10339022 200 ml Icke-steril Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10475002 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53931131
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Ta prover av vätskor från mycket flytande till lätt trögflytande med denna engångsprovtagare. Buerkle™ LiquiDispo™ Engångsprovtagaren har ett ergonomiskt handtag som gör det lättare att dra provet. Upp till 200 ml kan dras upp, som med en spruta.
  • Undvik korskontaminering med andra prover och komplicerad, tidskrävande och dyr rengöring
  • HDPE
  • Diameter 21 mm
  • 20 stycken per förpackning, individuellt förpackade
  • Ergonomiskt handtag
  • Inga tätningar
  • Renrum tillverkat
  • Eventuellt steriliserad med gammastrålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Engångsprovlapp
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 6,76 oz.
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) För vätskor med låg viskositet upp till cirka 10 000 cP
Diameter (metrisk) 21 mm
Längd (metrisk) 1000 mm