Läs mer
Buerkle™ LiquiDispo™ Engångsprovtagare
Beskrivning
- Undvik korskontaminering med andra prover och komplicerad, tidskrävande och dyr rengöring
- HDPE
- Diameter 21 mm
- 20 stycken per förpackning, individuellt förpackade
- Ergonomiskt handtag
- Inga tätningar
- Renrum tillverkat
- Eventuellt steriliserad med gammastrålar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Engångsprovlapp |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 3,38 oz |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | För vätskor med låg viskositet upp till cirka 10 000 cP |
| Diameter (metrisk) | 21 mm |
| Längd (metrisk) | 500 mm |