Läs mer
Buerkle™ LiquiMobil™ SAN flödesindikator
Produktkod. 10034140 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Färg:
Blått
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
10034140 Svart Varje
10369720 Blått Varje
10583281 Rött Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10034140 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 87201003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger exakt visuell indikation av flödeshastigheten för vätskor eller gaser. Buerkle™ LiquiMobil™ Flödesindikatorer minskar vattenförbrukningen i kylsystem avsevärt tack vare enkel justering.
Flödesindikatorer ger exakt visuell indikation på flödeshastigheten för vätskor eller gaser som passerar genom slanganslutningar. LiquiMobil flödesindikatorer, gjorda av styrenakrylnitrilharts (SAN), är idealiska för kylsystem och bidrar till minskad vattenförbrukning genom effektivare flödesövervakning.
  • För slangar med innerdiameter 6-11mm
  • Trycktålig upp till 2 bar
  • Längd med genomföringar 88mm, höjd 40mm, bredd 15mm
  • Färgkodning - blå, röd och svart finns
  • Driftstemperatur LiquiMobil SAN max.+ 30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ LiquiMobil Flödesindikator
Flytmaterial Polypropylene
Tryckvärdering 2 bar
Färg Svart
Flödeshastighetsområde 150 ml/min.
För användning med (applikation) Lämplig för kylsystem och hjälper till att minska vattenförbrukningen, lämplig för livsmedel
Höjd (metrisk) 40 mm
Längd (metrisk) 88 mm
Bredd (metrisk) 15 mm
Vikt (metrisk) 0.02 kg