Beskrivning
Flödesindikatorer ger exakt visuell indikation på flödeshastigheten för vätskor eller gaser som passerar genom slanganslutningar. LiquiMobil flödesindikatorer, gjorda av styrenakrylnitrilharts (SAN), är idealiska för kylsystem och bidrar till minskad vattenförbrukning genom effektivare flödesövervakning.
- För slangar med innerdiameter 6-11mm
- Trycktålig upp till 2 bar
- Längd med genomföringar 88mm, höjd 40mm, bredd 15mm
- Färgkodning - blå, röd och svart finns
- Driftstemperatur LiquiMobil SAN max.+ 30 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | CheMobil Flödesindikator |
| Flytmaterial | Polypropylene |
| Tryckvärdering | 2 bar |
| Färg | Blått |
| Flödeshastighetsområde | 150 ml/min. |
| För användning med (applikation) | Lämplig för kylsystem och hjälper till att minska vattenförbrukningen, lämplig för livsmedel |
| Höjd (metrisk) | 40 mm |
| Längd (metrisk) | 88 mm |
| Bredd (metrisk) | 15 mm |
| Vikt (metrisk) | 0.02 kg |