Läs mer
Buerkle™ LiquiMobil™ SAN flödesindikator
Produktkod. p-8002314 Handla allt Bürkle Produkter
Färg:
Blått
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10369720
Brand: Buerkle™ 87201005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger exakt visuell indikation av flödeshastigheten för vätskor eller gaser. Buerkle™ LiquiMobil™ Flödesindikatorer minskar vattenförbrukningen i kylsystem avsevärt tack vare enkel justering.
Flödesindikatorer ger exakt visuell indikation på flödeshastigheten för vätskor eller gaser som passerar genom slanganslutningar. LiquiMobil flödesindikatorer, gjorda av styrenakrylnitrilharts (SAN), är idealiska för kylsystem och bidrar till minskad vattenförbrukning genom effektivare flödesövervakning.
  • För slangar med innerdiameter 6-11mm
  • Trycktålig upp till 2 bar
  • Längd med genomföringar 88mm, höjd 40mm, bredd 15mm
  • Färgkodning - blå, röd och svart finns
  • Driftstemperatur LiquiMobil SAN max.+ 30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ CheMobil Flödesindikator
Flytmaterial Polypropylene
Tryckvärdering 2 bar
Färg Blått
Flödeshastighetsområde 150 ml/min.
För användning med (applikation) Lämplig för kylsystem och hjälper till att minska vattenförbrukningen, lämplig för livsmedel
Höjd (metrisk) 40 mm
Längd (metrisk) 88 mm
Bredd (metrisk) 15 mm
Vikt (metrisk) 0.02 kg