Läs mer
Liquiritigenin, MedChemExpress
Beskrivning
Liquiritigenin, a flavanone isolated from Glycyrrhiza uralensis, is a highly selective estrogen receptor β (ERβ) agonist with an EC50 of 36.5 nM for activation of the ERE tk-Luc.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Liquiritigenin |
| CAS | 578-86-9 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H12O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4',7-Dihydroxyflavanone |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (487.80 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C[C@@H](C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(O)=CC=C13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.25 |
| Visa mer |