Specifikationer
| Alfa vektor | LIQUIRITIGENIN |
| Kemiskt namn eller material | Liquiritigenin |
| CAS | 578-86-9 |
| Färg | Beige till Vit |
| Kokpunkt | 530 °C (760 mmHg) |
| Infrarött spektrum | Konformerar |
| Förpackning | Glasflaska |
| Molekylformel | C15 H12 O4 |
| MDL-nummer | 00287289 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Visa mer |