Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångs LiquiThief
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
190 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
Nyckelfunktioner:
- Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Lämplig för användning i ATEX ytor (endast 500 mm och 1000 mm längder)
- Finns i 3 olika storlekar
Drift:
- Sätt in provtagaren i produkten.
- Dra upp handtaget på önskat djup. Ju längre handtaget dras, desto större provvolym.
- Ta ut provtagaren från produkten.
- Tryck ned handtaget för att ta ut provet.
Varför använda en SteriWare™ Engångsprovtagare?
- Ingen korskontaminering - alla SteriWare™ enheter kan användas direkt från väskan.
- Ingen rengöring - Till skillnad från en återanvändbar provtagare kan du använda en SteriWare™ produkt direkt. Detta eliminerar behovet av kostsam rengöringsvalidering.
- Hög kvalitet - Vår SteriWare™ produkterna tillverkas/gjuts/förpackas i ett klass 100 000 renrum i England. Se produktens certifikat om överensstämmelse och tekniska specifikationer för mer information.
- Fullständig dokumentation - Vi kan tillhandahålla fullständig batchspecifik dokumentation för alla SteriWare™ produkter. Detta inkluderar certifikat om överensstämmelse och certifikat om bestrålning (i tillämpliga fall). Batchnumret är tydligt tryckt på varje påse och kartong.
- Kostnadseffektivt - Ta bort behovet av rengöringsvalidering genom att byta till en SteriWare™ enheten sparar tid och pengar.
- Tillgänglig Steril - De flesta SteriWare™ produkter finns försteriliserade av Gamma eller Electron Beam till SAL10 -6 .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | LiquiThief |
| Material | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Lämplig för vätskor som vatten och lätta oljor |
| Diameter (metrisk) Yttre | 21 mm |
| Längd (metrisk) skaft | 500 mm |