Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångs LiquiThief
BIOPHARMA
Produktkod. p-8010008 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
190 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet unitSize
11965626 100 ml Sterila Paket med 20
11955626 100 ml Icke-steril Paket med 20
11975626 190 ml Icke-steril Paket med 20
11985626 190 ml Sterila Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11965626 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8050H500S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för användning med vätskor med låg viskositet. Sampling Systems™ SteriWare™ Engångs LiquiThief är i huvudsak en stor spruta som drar vätskan in i provtagaren. Ju längre handtaget dras desto större provvolym.
Nyckelfunktioner:
  • Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Lämplig för användning i ATEX ytor (endast 500 mm och 1000 mm längder)
  • Finns i 3 olika storlekar
Drift:
  • Sätt in provtagaren i produkten.
  • Dra upp handtaget på önskat djup. Ju längre handtaget dras, desto större provvolym.
  • Ta ut provtagaren från produkten.
  • Tryck ned handtaget för att ta ut provet.
Varför använda en SteriWare™ Engångsprovtagare?
  • Ingen korskontaminering - alla SteriWare™ enheter kan användas direkt från väskan.
  • Ingen rengöring - Till skillnad från en återanvändbar provtagare kan du använda en SteriWare™ produkt direkt. Detta eliminerar behovet av kostsam rengöringsvalidering.
  • Hög kvalitet - Vår SteriWare™ produkterna tillverkas/gjuts/förpackas i ett klass 100 000 renrum i England. Se produktens certifikat om överensstämmelse och tekniska specifikationer för mer information.
  • Fullständig dokumentation - Vi kan tillhandahålla fullständig batchspecifik dokumentation för alla SteriWare™ produkter. Detta inkluderar certifikat om överensstämmelse och certifikat om bestrålning (i tillämpliga fall). Batchnumret är tydligt tryckt på varje påse och kartong.
  • Kostnadseffektivt - Ta bort behovet av rengöringsvalidering genom att byta till en SteriWare™ enheten sparar tid och pengar.
  • Tillgänglig Steril - De flesta SteriWare™ produkter finns försteriliserade av Gamma eller Electron Beam till SAL10 -6 .
Specifikationer
Produkttyp LiquiThief
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Diameter (metrisk) Yttre 21 mm
Längd (metrisk) skaft 500 mm