Läs mer
MedChemExpress Liraglutide
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.11% |
| CAS | 204656-20-2 |
| Innehåll och lagring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 3751.26 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 5 mg/mL (1.33 mM∣ultrasonic and adjust pH to 8 with NaOH) |