Läs mer
MedChemExpress Liraglutide
Produktkod. 16471768
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16471768 5 mg
1 options
Produktkod. 16471768 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0014
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Liraglutide is a glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist used clinically to treat type 2 diabetes mellitus.
Specifikationer
Renhet 98.11%
CAS 204656-20-2
Innehåll och lagring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molekylvikt (g/mol) 3751.26 g/mol
Produkttyp Reference compound
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 5 mg/mL (1.33 mM∣ultrasonic and adjust pH to 8 with NaOH)