Läs mer
Liranaftate, MedChemExpress
Beskrivning
Liranaftate (Piritetrate) is a squalene epoxidase inhibitor with anti-fungicidal activities. Liranaftate can be used for the research of dermatophytes. Liranaftate also suppresses fungal element-promoted production of IL-8 and experimental inflammation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Liranaftate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 88678-31-3 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H20N2O2S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Piritetrate M-732 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (304.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |