Läs mer
Lisadimate (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lisadimate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4/c11-8-3-1-7(2-4-8)10(14)15-6-9(13)5-12/h1-4,9,12-13H,5-6,11H2 |
| Formel vikt | 211.0845 |