Läs mer
(+/-)-Lisofylline-d6, TRC
Produktkod. 30472878
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472878 10 mg
30466304 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30472878 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL46905210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185995-26-9
Molekylformel C13H14D6N4O3
Molekylvikt (g/mol) 286.36
Synonym 3,7-Dihydro-1-(5-hydroxyhexyl)-3,7-(dimethyl-d6)-1H-purine-2,6-dione, 1-(5-Hydroxyhexyl)theobromine-d6, (+/-)-1-(5-Hydroxyhexyl)-3,7-(dimethyl-d6)xanthine, BL 194-d6, Pentoxifylline-d6 Alcohol, Hydroxypentoxifylline-d6
IUPAC-namn 1-(5-hydroxyhexyl)-3,7-bis(trideuteriomethyl)purine-2,6-dione
LEDER O=C1C2=C(N=CN2C([2H])([2H])[2H])N(C([2H])([2H])[2H])C(N1CCCCC(O)C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-Lisofylline-d6
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3/i2D3,3D3
Formel vikt 286.1912