Läs mer
(+/-)-Lisofylline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-Lisofylline |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 280.1535 |