Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Lissamine Grön B, ren
Produktkod. 10328570 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10328570 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10328570 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 190100250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3087-16-9 | C27H25N2NaO7S2 | 576.614 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lissamine Green B
CAS 3087-16-9
Molekylformel C27H25N2NaO7S2
MDL-nummer MFCD00012117
Beilstein 14, II, 514
Synonym Acid Green 50, C.I. 44090, Wool Green S
InChI-nyckel WDPIZEKLJKBSOZ-UHFFFAOYSA-M
Infrarött spektrum Authentic
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;4-[[4-(dimetylamino)fenyl]-(4-dimetylazaniumylidencyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]-3-hydroxinaftalen-2,7-disulfonat
Molekylvikt (g/mol) 576.614
PubChem CID 91525
Formel vikt 576.6
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
UV_Vis 50% min.
Färg Svart eller brun
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lissamine Green B
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.