Läs mer
Buerkle™ Gradering för vidhalsade Jerry Cans 10l
Produktkod. 10419860 Handla allt Bürkle Produkter
:
Blått För 10L jerryburk med bred hals
Produktkod. 10419860
Brand: Buerkle™ 04319011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna graduation for wide-necked Jerry Cans kan användas på Buerkle™ artikelnummer 0431-0010 och 0431-1010
  • För vidhalsade jerrycans
  • Självhäftande remsor med blå graderingsmärken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av lim Skala och sticka
Produkttyp Graduation Skala
För användning med (utrustning) 10 L jerrycans med bred hals
Kvantitet 1 st