Läs mer
Lith-O-Asp, MedChemExpress
Produktkod. 16485466
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16485466 100 mg -
16464628 10 mg -
16427347 5 mg 5mg
16413176 25 mg -
16410927 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16485466 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112415
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Lith-O-Asp is a sialytransferase (ST) inhibitor, with IC50s of 12-37 μM.
Lith-O-Asp is a sialytransferase (ST) inhibitor, with IC50s of 12-37 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lith-O-Asp
Fysisk form Solid
CAS 881179-02-8
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H45NO6
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (203.39 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]12-;@[C@](-;@C-;@C-;@[C@]-;@2([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])-;@[C@@]3([H])-;@[C@](-;@[C@@]4(-;@[C@](-;@C-;@[C@H](OC([C@@H](N)CC(O)=O)=O)-;@C-;@C-;@4)([H])-;@C-;@C-;@3)C)([H])-;@C-;@C-;@1
Molekylvikt (g/mol) 491.66
Formel vikt 491.66
Procent renhet 98.0%