Läs mer
Lithium, 1000μg/mL (0.10% w/v), BAKER INSTRA-ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium, 1000μg/mL (0.10% w/v) |
| Förpackning | Narrow Mouth Poly Bottle |
| Densitet | 1L = 1.01kg |
| Molekylformel | Li |
| Kvantitet | 150 mL |
| Formel vikt | 6.94 |
| Kvalitet | BAKER INSTRA-ANALYZED™ Reagent |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.