Läs mer
Litium 2-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]bensoat, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10526714
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10526714 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10526714 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47451DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
CAS 915707-44-7
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C13H17LiN2O2
MDL-nummer MFCD09064954
Kvantitet 1 g
Synonym lithium 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate, lithium 1+ ion 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate, lithotab 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate, 4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoic acid, lithium salt, 2-4-methylpiperazinyl methyl benzoic acid, lithium salt, benzoicacid,2-4-methyl-1-piperazinyl methyl-,lithium salt 1:1, lithium 1+ 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate
InChI-nyckel BHMRBFXQIGCNNV-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Li+].CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2C(=O)[O-]
IUPAC-namn litium;2-[(4-metylpiperazin-1-yl)metyl]bensoat
Molekylvikt (g/mol) 240.231
PubChem CID 24229493
Formel vikt 240.23
Procent renhet 90%