Läs mer
Litium 2,4-pentanedionat, 99,5 %
Produktkod. 11357298
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357298 10 g 10g
11337298 50 g 50g
11347298 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030529.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
CAS: 18115-70-3 | C5H7LiO2 | 106,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18115-70-3
Molekylformel C5H7LiO2
Molekylvikt (g/mol) 106.05
MDL-nummer MFCD00013496
InChI-nyckel JTEOOCAGEXVCBQ-LNKPDPKZSA-M
Synonym Lithium acetylacetonate
IUPAC-namn litium(1+) (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat
LEDER [Li+].C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium 2,4-pentanedionate
Smältpunkt ∼250 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Beilstein 4575087
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 106.05
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.